Dicoumarol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
204120050
204120250
ACRO204120050EA
1160
CZK
ACRO204120050
ACRO204120250
Dicoumarol 99%
Dicoumarol
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec:
C₁₉H₁₂O₆ Bod tání: 290…292 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006857 CAS číslo: 66-76-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |