Cyclophosphamide monohydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
203960010
203960050
203960250
ACRO203960010EA
2470
CZK
ACRO203960010
ACRO203960050
ACRO203960250
Cyclophosphamide monohydrate 97%
Cyclophosphamide monohydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Vzorec:
C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P Bod tání: 49…53 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149395 CAS číslo: 6055-19-2 UN: 3464 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
Water | 5.5 to 7.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % (ELSD) |