Tisk…
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
203920050 203921000 203925000
ACRO203920050EA 725 CZK
ACRO203920050 ACRO203921000 ACRO203925000
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline solid
Vzorec: C₆CoK₃N₆
MW: 332.332 g/mol
Hustota: 1.87 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011391
CAS číslo: 13963-58-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline solid
Assay ≥94 %