Tisk…

Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate

203800050 203800250
ACRO203800050EA 2030 CZK
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate

Appearance: Clear light yellow Liquid

Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 62 °C (11 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009122
CAS číslo: 20201-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR