Tisk…
(-)-Perillaldehyde 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: L(-)-Perillaldehyde, L-Perillaldehyde, (-)-4-Isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
203660050 203660250
ACRO203660050EA 1060 CZK
ACRO203660050 ACRO203660250
(-)-Perillaldehyde 90%
(-)-Perillaldehyde
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Bod varu: 104…105 °C (10 mmHg)
Hustota: 0.97 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001543
CAS číslo: 18031-40-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Assay ≥88 %
Specific gravity (20/20°C) 0.965 to 0.975
Specific optical rotation -105° to -125° (20°C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)