(-)-Myrtenal 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde, Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-, (1S)-
203620100
203620500
ACRO203620100EA
2140
CZK
ACRO203620100
ACRO203620500
(-)-Myrtenal 98%
(-)-Myrtenal
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150.221 g/mol Bod varu: 220…221 °C (760 mmHg) Hustota: 0.98 g/cm³ Bod vzplanutí: 78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074768 CAS číslo: 18486-69-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5010 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -13° to -17° (20°C, 589 nm) (neat) |