Tisk…
Vinblastine sulphate 96,0-102,0
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203450050 203450250
ACRO203450050EA 3340 CZK
ACRO203450050 ACRO203450250
Vinblastine sulphate 96,0-102,0
Vinblastine sulphate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
MW: 909.061 g/mol
Bod tání: 267 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00082457
CAS číslo: 143-67-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC 96.0 to 102.0 %