Tisk…
Amberlite® XAD-7 HP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Amberlite® XAD7HP
202241000 202245000 202240025
ACRO202241000EA 1290 CZK
ACRO202241000 ACRO202245000 ACRO202240025
Amberlite® XAD-7 HP
Amberlite® XAD-7 HP
CAS No.: 37380-43-1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132705
CAS číslo: 37380-43-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink-beige Beads
Particle size ≤8.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.430 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤2.0
TOC-AFNOR test ≤10 ppm (total)
Moisture holding capacity 61.0 to 69.0 %