Amberlyst® 15, dry resin_ion-exchange
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Amberlyst× 15
202140250
202145000
202140025
ACRO202140250EA
1060
CZK
ACRO202140250
ACRO202145000
ACRO202140025
Amberlyst® 15, dry resin_ion-exchange
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00145841 CAS číslo: 9037-24-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beads |
Water | ≤1.5 % |
Particle size | ≤1.0 % (< 0.300 mm) |
Total weight capacity | ≥4.70 eq/kg (H) |