Tisk…
Pararosaniline base
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
201550100 201550500
ACRO201550100EA 2130 CZK
ACRO201550100 ACRO201550500
Pararosaniline base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Vzorec: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305,38 g/mol
Bod tání: 205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036222
CAS číslo: 467-62-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies