Tisk…
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide, Eschenmoser's Salt
201010100 201010500
ACRO201010100EA 3600 CZK
ACRO201010100 ACRO201010500
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Appearance: Cream to yellow Crystalline powder
Vzorec: C₃H₈IN
MW: 185,01 g/mol
Bod tání: 219 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011810
CAS číslo: 33797-51-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %