Tisk…
Sulphamethazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4,6-Dimethylsulphadiazine, Sulphadimidine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl)benzenesulphonamide
199300250 199301000
ACRO199300250EA 1340 CZK
ACRO199300250 ACRO199301000
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄O₂S
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006066
CAS číslo: 57-68-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %