Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
197600010
197602500
ACRO197600010EA
25260
CZK
ACRO197600010
ACRO197602500
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) 97%
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Appearance: Red to brown Crystalline powder or crystals or needles
Vzorec:
C₄Cl₂O₄Rh₂ Bod tání: 121 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00135610 CAS číslo: 14523-22-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red to brown Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % (ex Rh) |