Kyselina osmiová 2,5% w/w tert-butanol Stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
197450050
197450010
197450250
ACRO197450050EA
5300
CZK
ACRO197450050
ACRO197450010
ACRO197450250
Kyselina osmiová 2,5% w/w tert-butanol Stabilised
Kyselina osmiová
Vzorec:
O₄Os MW: 254.23 Bod varu: 130 Bod tání: 40 Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS číslo: 20816-12-0 UN: 1992 ADR: 3 II Merck Index: 13,06962 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Fused mass or solution |
Stabilizer | tert-Butyl hydroperoxide |
Strength | ≥2.5 wt% |