Tisk…
Rhodium 5% on activated carbon, dry, powder, unreduced
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 24310 CZK
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
Rhodium 5% on activated carbon, dry, powder, unreduced
Rhodium
Vzorec: Rh
MW: 102.9
Bod varu: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1960
Hustota: 12.41
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
Merck Index: 12,08353
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%