Paladium, black 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
195150010
195150050
ACRO195150010EA
12170
CZK
ACRO195150010
ACRO195150050
Paladium, black 98%
Palladium
Vzorec:
Pd MW: 106.420 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 UN: 3089 ADR: 4.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Black Powder |
Assay | ≥97.5 % (Pd) |
Calcium (Ca) | ≤25 ppm |
Copper (Cu) | ≤25 ppm |
Gold (Au) | ≤50 ppm |
Iridium (Ir) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤25 ppm |
Lead (Pb) | ≤25 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤25 ppm |
Platinum (Pt) | ≤50 ppm |
Rhodium (Rh) | ≤50 ppm |
Ruthenium (Ru) | ≤50 ppm |
Silicon (Si) | ≤50 ppm |
Silver (Ag) | ≤50 ppm |