Tisk…
Paladium 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets for use as a catalyst
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 5120 CZK
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
Paladium 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets for use as a catalyst
Palladium
Vzorec: Pd
Bod varu: 3167 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%