Tisk…
Paladium 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
195070100 195070500
ACRO195070100EA 6070 CZK
ACRO195070100 ACRO195070500
Paladium 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Palladium
Vzorec: Pd
MW: 106.420 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151707
CAS číslo: 7440-05-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead