Tisk…
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 425
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 2800 CZK
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 425
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
MW: 1025
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084446
CAS číslo: 25322-69-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g