Tisk…
Fluorescamine, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
191670250 191671000 191675000 191670025
ACRO191670250EA 1950 CZK
ACRO191670250 ACRO191671000 ACRO191675000 ACRO191670025
Fluorescamine, pure
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9
Vzorec: C₁₇H₁₀O₄
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005928
CAS číslo: 38183-12-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 157 °C
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (235 nm, ether)
Suitability fluorescence ind. for prim. amines and amino acids