Tisk…
Ponceau Xylidine, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: CI 16150
190260250 190261000
ACRO190260250EA 3010 CZK
ACRO190260250 ACRO190261000
Ponceau Xylidine, pure
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂O₇S₂
MW: 480.42 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003897
CAS číslo: 3761-53-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies