Tisk…
Oxid hlinitý bazický Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A for chromatography
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
189990010 189990051 189990250
ACRO189990010EA 3150 CZK
ACRO189990010 ACRO189990051 ACRO189990250
Oxid hlinitý bazický Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A for chromatography
Aluminium oxide basic
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2977 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2030 °C
Hustota: 3,97 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %