Tisk…
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
189720050 189720250 189720010
ACRO189720050EA 7870 CZK
ACRO189720050 ACRO189720250 ACRO189720010
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate
CAS No.: 3715-29-5
Vzorec: C₅H₇NaO₃
Bod tání: 227…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002581
CAS číslo: 3715-29-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %