Tisk…
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
189530250 189531000 189535000
ACRO189530250EA 1830 CZK
ACRO189530250 ACRO189531000 ACRO189535000
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Vzorec: C₉H₁₆O₆
MW: 220,221 g/mol
Bod tání: 45…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009130
CAS číslo: 20605-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %