Tisk…
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DL-10-Camphorsulphonic acid, sodium salt, (+/-)-10-Camphorsulphonic acid Sodium Salt
189125000 189120050
ACRO189125000EA 7510 CZK
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Bod tání: 286…288 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135623
CAS číslo: 34850-66-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %