Sodium-1,2,4-triazolide 90%, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2,4-Triazole, sodium derivative, 1,2,4-Triazole Sodium Salt, 1,2,4-Triazolylsodium, Sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1H-1,2,4-Triazole sodium salt
188990500
188992500
188990100
ACRO188990500EA
5960
CZK
ACRO188990500
ACRO188992500
ACRO188990100
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, Technical Grade
Sodium-1,2,4-triazolide
CAS No.: 41253-21-8
Vzorec:
C₂H₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044437 CAS číslo: 41253-21-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Identification | (sodium): passes test |
Titration with HClO4 | ≥88 % |