Tisk…
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
186980050 186980250
ACRO186980050EA 1640 CZK
ACRO186980050 ACRO186980250
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
3-Phenoxypropan-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 83…85 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039549
CAS číslo: 6180-61-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %