Tisk…
1,2-Dipiperidinoethane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
185110010 185110050
ACRO185110010EA 1530 CZK
ACRO185110010 ACRO185110050
1,2-Dipiperidinoethane 98%
1,2-Dipiperidinoethane
CAS No.: 1932-04-3
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂
Bod varu: 265 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014644
CAS číslo: 1932-04-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to amber to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.5° to -40° (20°C, 589 nm) (1 % in 0.1M NaOH)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %