Tisk…
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
185000050 185002500 185000010
ACRO185000050EA 1010 CZK
ACRO185000050 ACRO185002500 ACRO185000010
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Vzorec: C₃H₄O₂
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084394
CAS číslo: 9003-01-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)