Tisk…
Polyvinylacetate, M.W. ∼ 170,000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PVA
183250010 183250250 183255000
ACRO183250010EA 9640 CZK
ACRO183250010 ACRO183250250 ACRO183255000
Polyvinylacetate, M.W. ∼ 170,000
Polyvinylacetate
Vzorec: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Hustota: 1.18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084457
CAS číslo: 9003-20-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥96.0 %