Tisk…
Cinnamyl chloride 95% (trans-isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene
181850050 181851000 181855000
ACRO181850050EA 1120 CZK
ACRO181850050 ACRO181851000 ACRO181855000
Cinnamyl chloride 95% (trans-isomers)
Cinnamyl chloride
Appearance: Yellow to yellow-brown Liquid
Vzorec: C₉H₉Cl
Bod varu: 120…126 °C (15 mmHg)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,096 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000986
CAS číslo: 2687-12-9
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.0 %