Tisk…
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
181250500 181251000
ACRO181250500EA 5260 CZK
ACRO181250500 ACRO181251000
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₄H₉LiN₂
Bod varu: 110,6 °C
Bod tání: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013183
CAS číslo: 6867-30-7
UN: 3131
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %