Tisk…
Octan olovičitý 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180621000 180625000 180620025
ACRO180621000EA 1880 CZK
ACRO180621000 ACRO180625000 ACRO180620025
Octan olovičitý 95% stabilizovaný
Octan olovičitý
Vzorec: (H₃CCOO)₄Pb
Bod tání: 175…180 °C
Hustota: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008693
CAS číslo: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid