Tisk…
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
179480100 179480500
ACRO179480100EA 7140 CZK
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Bod varu: 58…60 °C (16 mmHg)
Hustota: 0,884 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003178
CAS číslo: 26116-12-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %