Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
179030100
179030250
ACRO179030100EA
4560
CZK
ACRO179030100
ACRO179030250
Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Poly(N-vinylcarbazole)
Appearance: White to cream Powder
Hustota:
1,2 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134336 CAS číslo: 25067-59-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |