Tisk…
PTFE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Polytetrafluoroethylene, Teflon
178930050 178931000 178932500
ACRO178930050EA 809 CZK
ACRO178930050 ACRO178931000 ACRO178932500
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0
Vzorec: (CF₂CF₂)n
Bod varu: >400 °C (760 mmHg)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 2 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084455
CAS číslo: 9002-84-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.25 %
Specific optical rotation -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water)