Tisk…
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 12140 CZK
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Vzorec: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Bod tání: 93 °C
Hustota: 1.05 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084450
CAS číslo: 9003-53-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %