Tisk…
Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
178580050 178582500 178585000
ACRO178580050EA 1350 CZK
ACRO178580050 ACRO178582500 ACRO178585000
Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Polyethylene oxide
Vzorec: (-CH₂CH₂O-)n
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 80 to 200 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C)