Tisk…
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pellets
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(bisphenol-A-carbonate)
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 798 CZK
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pellets
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 449 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084476
CAS číslo: 24936-68-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %