Tisk…
Cellulose acetate ∼ M.W. 100,000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
177780250 177785000
ACRO177780250EA 1620 CZK
ACRO177780250 ACRO177785000
Cellulose acetate ∼ M.W. 100,000
Cellulose acetate
Appearance: White Powder
Vzorec: C₂H₄O₂·(C₆H₁₀O₅)n
Bod tání: 240 °C
Hustota: 1.31 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081496
CAS číslo: 9004-35-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Acetyl content 39.8 % (typical)
Hydroxyl content 3.6 % (typical)