Tisk…
5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
177680050
ACRO177680050EA 1480 CZK
ACRO177680050
5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS No.: 6843-49-8
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005265
CAS číslo: 6843-49-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 201 °C
GC ≥96.0 %