Tisk…
4-Formylcinnamic acid predominantly trans 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans, 3-(4-Formylphenyl)acrylic acid
176590010 176590050 176590250
ACRO176590010EA 1220 CZK
ACRO176590010 ACRO176590050 ACRO176590250
4-Formylcinnamic acid predominantly trans 98%
4-Formylcinnamic acid
CAS No.: 23359-08-2
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,171 g/mol
Bod tání: 250…255 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006955
CAS číslo: 23359-08-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250 to 255 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %