Tisk…
Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176451000 176458000
176451000.EA 2570 CZK
176451000. 176458000.
Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-sec-butylborohydride
CAS No.: 38721-52-7
Vzorec: C₁₂H₂₇BLi
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011708
CAS číslo: 38721-52-7
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution
Strength 0.80 to 1.10 M
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen