Tisk…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
176370100 176370500
ACRO176370100EA 1190 CZK
ACRO176370100 ACRO176370500
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Bod varu: 108…110 °C (26 mmHg)
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005976
CAS číslo: 177-11-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4809 to 1.4829 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %