Tisk…
Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) for NMR spectroscopy (D₂O 99.5+ atom%D)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sulphuric acid-[²H₂]
175480500 175481000 175480050
ACRO175480500EA 5410 CZK
ACRO175480500 ACRO175481000 ACRO175480050
Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) for NMR spectroscopy (D₂O 99.5+ atom%D)
Kyselina sírová-(D₂)
Vzorec: D₂SO₄
MW: 100.09 g/mol
Hustota: 1.87 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003542
CAS číslo: 13813-19-9
UN: 1830
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.50 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
GC ≥94.0 %