Tisk…
Quercetin hydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one xhydrate
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 1770 CZK
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
Quercetin hydrate 95%
Quercetin hydrate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
MW: 302.24 g/mol (anhy)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006828
CAS číslo: 849061-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %