Tisk…
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 9340 CZK
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Vzorec: C₉H₁₄ClNO₂
MW: 203.666 g/mol
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012902
CAS číslo: 1477-68-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %