Tisk…
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Cbz-L-aspartic Acid, N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
172050250 172051000
ACRO172050250EA 2300 CZK
ACRO172050250 ACRO172051000
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid 98%
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid
CAS No.: 1152-61-0
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₆
MW: 267.24 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002719
CAS číslo: 1152-61-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %