Tisk…
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Phenylcyclopropyl cyanide, 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-Cyano-1-phenylcyclopropane
170590100 170590500
ACRO170590100EA 1300 CZK
ACRO170590100 ACRO170590500
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 133…137 °C (30 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001270
CAS číslo: 935-44-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %