Tisk…
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
170120250 170121000
ACRO170120250EA 3940 CZK
ACRO170120250 ACRO170121000
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate 98+%
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
CAS No.: 13035-61-5
Vzorec: C₁₃H₁₈O₉
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005358
CAS číslo: 13035-61-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (60°C, 2 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -12° to -14° (20°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm